Få mere at vide
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyre, 98%
Artikelnummer. 11413257
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413257 100 g 100g
11494260 25 g 25g
11423257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16181.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 2743-38-6 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyre, vandfri anvendes som et reagens, der anvendes til fremstilling af chirale salte. Anvendes også som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyre, vandfri anvendes som et reagens, der anvendes til fremstilling af chirale salte. Anvendes også som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2743-38-6
Molekylær formel C18H14O8
Molekylvægt (g/mol) 358.30
MDL nummer MFCD00003074
InChI nøgle YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Synonym dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid
PubChem CID 75969
SMIL OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Navn note anhydrous
Smeltepunkt 154°C to 156°C
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-bis(benzoyloxy)butandisyre
Formel vægt 358.31
Procent renhed 99%
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-bis(benzoyloxy)-butanedioic acid