Få mere at vide
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyre monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30376229
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376229 2.5 g
30375590 500 mg
30372045 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30376229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4227982.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80822-15-7
Molekylær formel C18H14O8 . H2O
Molekylvægt (g/mol) 376.3
SMIL O.OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dibenzoyl-D-Tartaric Acid Monohydrate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m0./s1
Formel vægt 376.0794