Få mere at vide
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyremonohydrat, 99%
Beskrivelse
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyremonohydrat anvendes som et chiralt separations- og racemiseringsmiddel for aminer. Det bruges også som et farmaceutisk råmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyremonohydrat anvendes som et chiralt separations- og racemiseringsmiddel for aminer. Det bruges også som et farmaceutisk råmateriale.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate |
| Smeltepunkt | 87 °C til 91 °C |
| Mængde | 100 g |
| Optisk rotation | +109° (c=2 i ethanol) |
| Beilstein | 6121616 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. Let opløselig i vand. |
| IUPAC navn | (2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxy)butandisyrehydrat |
| Formel vægt | 376,33 (358,31 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, monohydrate