Få mere at vide
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyremonohydrat, 99%
Artikelnummer. 11427827
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427827 25 g 25g
11437827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16503.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80822-15-7 | C18H16O9 | 376,32 g/mol
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyremonohydrat anvendes som et chiralt separations- og racemiseringsmiddel for aminer. Det bruges også som et farmaceutisk råmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyremonohydrat anvendes som et chiralt separations- og racemiseringsmiddel for aminer. Det bruges også som et farmaceutisk råmateriale.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80822-15-7
Molekylær formel C18H16O9
Molekylvægt (g/mol) 376.32
MDL nummer MFCD00150722
InChI nøgle DXDIHODZARUBLA-DZWQFRRJNA-N
Synonym 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, d-dbta, dibenzoyl-d-+-tartaric acid monohydrate, o,o'-dibenzoyl d-tartaric acid monohydrate, +-2,3-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, 2s,3s-+-o,o'-dibenzoyltartaric acid monohydrate, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, monohydrate, 2s,3s
PubChem CID 11667949
SMIL O.OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate
Smeltepunkt 87°C to 91°C
Beilstein 6121616
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
IUPAC navn (2S,3S)-2,3-dibenzoyloxybutandisyre;hydrat
Formel vægt 376.33 (358.31 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Mængde 25 g
Optisk rotation +109° (c=2 in Ethanol)