Få mere at vide
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, anhydrous, 99%
Artikelnummer. p-7027753
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11486456
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24754.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17026-42-5 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
Til chiral opløsning anvendes (+)-Dibenzoyl-D-vinsyre som reagens ved fremstilling af chirale salte. Det tjener også som et reagens til chiral opløsning af aminoforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Til chiral opløsning anvendes (+)-Dibenzoyl-D-vinsyre som reagens ved fremstilling af chirale salte. Det tjener også som et reagens til chiral opløsning af aminoforbindelser.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17026-42-5
Molekylær formel C18H14O8
Molekylvægt (g/mol) 358.30
MDL nummer MFCD00063222
InChI nøgle YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
Synonym dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
PubChem CID 1550213
SMIL OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Navn note anhydrous
Smeltepunkt 154°C to 156°C
Beilstein 2227343
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol. Insoluble in water.
IUPAC navn 2,3-bis(benzoyloxy)butandisyre
Formel vægt 358.31
Procent renhed 99%
Mængde 10 g
Optisk rotation +120° (c=5 in Methanol)