Få mere at vide
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyre, vandfri og vandfri 99%
Artikelnummer. 11486456
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486456 10 g 10g
11496456 50 g 50g
11406466 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24754.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17026-42-5 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
Til chiral opløsning anvendes (+)-Dibenzoyl-D-vinsyre som reagens ved fremstilling af chirale salte. Det tjener også som et reagens til chiral opløsning af aminoforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Til chiral opløsning anvendes (+)-Dibenzoyl-D-vinsyre som reagens ved fremstilling af chirale salte. Det tjener også som et reagens til chiral opløsning af aminoforbindelser.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17026-42-5
Molekylær formel C18H14O8
Molekylvægt (g/mol) 358.30
MDL nummer MFCD00063222
InChI nøgle YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
Synonym dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
PubChem CID 1550213
SMIL OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 154 °C til 156 °C
Mængde 10 g
Optisk rotation +120° (c=5 i methanol)
Beilstein 2227343
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol. Uopløselig i vand.
IUPAC navn 2,3-bis(benzoyloxy)butandisyre
Formel vægt 358.31
Procent renhed 99%