Få mere at vide
(+)-Dibenzoyl-D-vinsyre, 98+%
Artikelnummer. 10484915 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10484915 500 g Plastflaske 500g
10033390 25 g Plastflaske 25g
10474195 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10484915 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302515000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17026-42-5 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17026-42-5
Molekylær formel C18H14O8
Molekylvægt (g/mol) 358.30
MDL nummer MFCD00063222
InChI nøgle YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
Synonym dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
PubChem CID 1550213
SMIL OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150 °C til 155 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Specifik rotationstilstand +120° (20 °C c=5, CH3OH)
Specifik rotation +120
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
IUPAC navn (2S,3S)-2,3-dibenzoyloxybutandisyre
Formel vægt 358.31
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver