Få mere at vide
Dibenzothiophene, 98%
Artikelnummer. 15189153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
Artikelnummer. 15189153
Brand: Thermo Scientific Acros 112540010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 132-65-0 | C12H8S | 184.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-65-0
Molekylær formel C12H8S
Molekylvægt (g/mol) 184.26
MDL nummer MFCD00004969
InChI nøgle IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
PubChem CID 3023
ChEBI CHEBI:23681
IUPAC navn dibenzothiophen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzothiophene
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Farve Grå-grøn til hvid
Kogepunkt 332.0°C to 333.0°C
Flammepunkt 170°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 17,72
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform
Formel vægt 184.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks