Få mere at vide
Dibenzothiophene, 98%
Artikelnummer. 11485013
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11485013
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12288.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 132-65-0 | C12H8S | 184.256 g/mol
Dibenzothiophen bruges til at undersøge virkningen af svovlforbindelser i benzinområdet under processen med fluidkatalytisk krakning (FCC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dibenzothiophene bruges til at undersøge virkningen af svovlforbindelser i
benzinområdet under processen med fluidkatalytisk krakning (FCC).
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-65-0
Molekylær formel C12H8S
Molekylvægt (g/mol) 184.256
MDL nummer MFCD00004969
InChI nøgle IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
PubChem CID 3023
ChEBI CHEBI:23681
IUPAC navn dibenzothiophen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzothiophene
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Kogepunkt 332°C to 333°C
Flammepunkt 170°C (338°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 121101
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 184.25
Procent renhed 98%