Få mere at vide
Dibenzothiophene, 98%
Artikelnummer. 11465013
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465013 25 g 25g
11475013 100 g 100g
11485013 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12288.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132-65-0 | C12H8S | 184.256 g/mol
Dibenzothiophen bruges til at undersøge virkningen af svovlforbindelser i benzinområdet under processen med fluidkatalytisk krakning (FCC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dibenzothiophene bruges til at undersøge virkningen af svovlforbindelser i
benzinområdet under processen med fluidkatalytisk krakning (FCC).
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-65-0
Molekylær formel C12H8S
Molekylvægt (g/mol) 184.256
MDL nummer MFCD00004969
InChI nøgle IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
PubChem CID 3023
ChEBI CHEBI:23681
IUPAC navn dibenzothiophen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzothiophene
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Kogepunkt 332°C to 333°C
Flammepunkt 170°C (338°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 121101
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 184.25
Procent renhed 98%