Få mere at vide
Dibenzothiophene, 98%
Artikelnummer. 10010800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10010800 25 g Plastflaske 25g
10696102 100 g Plastflaske 100g
10003903 250 g Plastflaske 250g
15189153 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10010800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112540250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132-65-0 | C12H8S | 184.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-65-0
Molekylær formel C12H8S
Molekylvægt (g/mol) 184.26
MDL nummer MFCD00004969
InChI nøgle IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
PubChem CID 3023
ChEBI CHEBI:23681
IUPAC navn dibenzothiophen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzothiophene
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Farve Grå-grøn til hvid
Kogepunkt 332°C to 333°C
Flammepunkt 170°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 17,72
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform
Formel vægt 184.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzothiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i