Få mere at vide
Dibenzothiophene 5-oxid, TRC
Artikelnummer. 30379580
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30379580 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30379580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42312510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzothiophene 5-Oxide
CAS 1013-23-6
Molekylær formel C12H8OS
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8OS/c13-14-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2=O
Molekylvægt (g/mol) 200.25
Formel vægt 200.0296