missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dibenzothiophene 5-oxid, TRC

Artikelnummer. 30382987
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382987 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30382987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD423125100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dibenzothiophene 5-Oxide
CAS 1013-23-6
Molekylær formel C12H8OS
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8OS/c13-14-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2=O
Molekylvægt (g/mol) 200.25
Formel vægt 200.0296
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.