Få mere at vide
Dibenzothiophen-4-boronsyre, 95%
Artikelnummer. 11906831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11906831 5 g 5g
11986821 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11906831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359080050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 108847-20-7 | C12H9BO2S | 228,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108847-20-7
Molekylær formel C12H9BO2S
Molekylvægt (g/mol) 228.07
MDL nummer MFCD01318182
InChI nøgle GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid
PubChem CID 2734329
SMIL OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzothiophene-4-boronic acid
Smeltepunkt 285,0 °C til 290,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 5 g
IUPAC navn dibenzothiophen-4-ylboronsyre
Formel vægt 228.08
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzothiophene-4-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.