Få mere at vide
Dibenzothiophen-4-boronsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309815
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309815 1 g 1g
11319815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19831.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108847-20-7 | C12H9BO2S | 228.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108847-20-7
Molekylær formel C12H9BO2S
Molekylvægt (g/mol) 228.07
MDL nummer MFCD01318182
InChI nøgle GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid
PubChem CID 2734329
IUPAC navn dibenzothiophen-4-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzothiophene-4-boronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 197863
Formel vægt 228.08
Procent renhed 95%