Få mere at vide
Dibenzothiophen-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30180341
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180341 500 mg
30179760 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417345500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22439-65-2
Molekylær formel C12H8OS
Molekylvægt (g/mol) 200.26
Synonym 2-Hydroxydibenzothiophene, 3-Hydroxydiphenylenesulfide, Benzo[b]benzo[b]thiophen-2-ol;
SMIL Oc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzothiophene-2-ol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8OS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,13H
Formel vægt 200.0296