Få mere at vide
Dibenzothiophen-2-boronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzothiophene-2-boronic acid |
| CAS | 668983-97-9 |
| Molekylær formel | C7 H3 Cl F2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | B-2-Dibenzothienylboronic Acid, (Dibenzothiophen-2-yl)boronic Acid, 2-Dibenzothienylboronic Acid, Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic Acid, Dibenzothiophene-2-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-3H |
| SMIL | Fc1cc(C=O)c(F)cc1Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,5-difluorobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.548 |
| Formel vægt | 175.984 |