missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dibenzothiophene-1,2,3,4,6,7,8,9-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzothiophene D8 |
| CAS | 33262-29-2 |
| Molekylær formel | C12 2H8 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Dibenzothiophene D8, Dibenzothiophene-1,2,3,4,6,7,8,9-d8 (ACI), Dibenzothiophene-d8 (8CI, 9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(sc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23)c1[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,6,7,8,9-octadeuteriodibenzothiophene |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.31 |
| Formel vægt | 192.0849 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?