missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dibenzosuberyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30352437
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352437 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41700550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dibenzosuberyl Chloride
CAS 1210-33-9
Molekylær formel C15H13Cl
Mængde 50 g
Synonym 5-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-Chlorodibenzo[a,d]cyclohepta[1,4]diene, 5-Chlorodibenzo[a,d]cycloheptane, 5-Chlorodibenzosuberane, NSC 86154
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2
SMIL ClC1c2ccccc2CCc3ccccc13
Molekylvægt (g/mol) 228.72
Formel vægt 228.0706
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.