Få mere at vide
Dibenzosuberon, TRC
Artikelnummer. 30133356
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133356 100 mg
30003787 5 g
30003961 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416940100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1210-35-1
Molekylær formel C15 H12 O
Molekylvægt (g/mol) 208.26
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Dibenzosuberone
IUPAC navn 5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-one
SMIL O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzosuberone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Formel vægt 208.0888
Procent renhed >95%