Få mere at vide
Dibenzosuberone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1210-35-1 |
| Smeltepunkt | 31°C to 34°C |
| Tæthed | 1.16 g/cm3 at 25°C |
| Kogepunkt | 191°C to 194°C/7 hPa |
| MDL nummer | MFCD00003587 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzosuberone |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.26 |
| Grad | Research |