Få mere at vide
Dibenzosuberon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10090830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10090830 100 g Glasflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10090830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114741000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1210-35-1 | C15H12O | 208,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzosuberone
Navn note 97%
CAS 1210-35-1
Smeltepunkt 32 °C til 34 °C
Farve Gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 148 °C (0,3 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H12O
Brydningsindeks 1,6332 til 1,6352
MDL nummer MFCD00003587
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.15
Synonym dibenzosuberone, dibenzocycloheptenone, dibenzosuberan-5-one, dibenzsuberone, 5-dibenzosuberone, 2,3:6,7-dibenzosuberone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro, unii-8etk71th0h, dibenzo b,f cycloheptan-1-one, ccris 2780
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
IUPAC navn 5,6-dihydrodibenzo[2,1-b
Molekylvægt (g/mol) 208.26
PubChem CID 14589
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Flydende eller lavt smeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzosuberone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.