Få mere at vide
Dibenzosuberon, 97%
Artikelnummer. 11374519
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374519 100 g 100g
11364519 25 g 25g
11448337 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18405.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1210-35-1 | C15H12O | 208,26 g/mol
Dibenzosuberon er en potentiel antidepressiv forbindelse. Det bruges til syntese af amitriptylin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzosuberon er en potentiel antidepressiv forbindelse. Det bruges til syntese af amitriptylin.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,03 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1210-35-1
Molekylær formel C15H12O
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00003587
InChI nøgle BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzosuberone, dibenzocycloheptenone, dibenzosuberan-5-one, dibenzsuberone, 5-dibenzosuberone, 2,3:6,7-dibenzosuberone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro, unii-8etk71th0h, dibenzo b,f cycloheptan-1-one, ccris 2780
PubChem CID 14589
SMIL O=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzosuberone
Smeltepunkt 32 °C til 34 °C
Tæthed 1.156
Kogepunkt 147 °C til 149 °C (0,3 mmHg)
Flammepunkt 200 °C (392 °F)
Brydningsindeks 1.634
Mængde 100 g
Beilstein 1454355
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (0,03 g/L ved 20 °C).
IUPAC navn tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-on
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%