Få mere at vide
Dibenzosuberenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675912 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10675912 100 g Plastflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10675912 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112531000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2222-33-5 | C15H10O | 206.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzosuberenone
Navn note 97%
CAS 2222-33-5
Smeltepunkt 85.0°C to 91.0°C
Farve Hvid til gul eller beige
Tab ved tørring 0.5% max. (60°C) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C15H10O
MDL nummer MFCD00003588
Mængde 100 g
Synonym dibenzosuberenone, 5-dibenzosuberenone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 5h-dibenzo a,d 7 annulen-5-one, dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 2,3:6,7-dibenzotropone, 2,3:6,7-dibenzosuberen-4-on-1, 5h-dibenzo a,d cycloheptenone
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,toluene,chloroform,and ethyl acetate,sparingly soluble in ethanol and methanol
InChI nøgle SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3C2=O
IUPAC navn dibenzo[1,2-a
Molekylvægt (g/mol) 206.24
PubChem CID 16679
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver