Få mere at vide
Dibenzosuberenol, TRC
Artikelnummer. 30351820
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30351820 1 g
1 options
Artikelnummer. 30351820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4173381G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzosuberenol
CAS 10354-00-4
Molekylær formel C15H12O
Mængde 1 g
Synonym 5-Dibenzosuberenol, 5-Hydroxy-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, NSC 84190
InChI formel InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
SMIL O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4Cl
Molekylvægt (g/mol) 208.26
Formel vægt 208.0888