Få mere at vide
Dibenzosuberenol, 96%
Artikelnummer. 11361497
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361497 5 g 5g
11371497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02062.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10354-00-4 | C15H12O | 208,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10354-00-4
Molekylær formel C15H12O
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00003586
InChI nøgle SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzosuberenol, 5h-dibenzo a,d 7 annulen-5-ol, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-ol, unii-s9t01jbh4a, s9t01jbh4a, 5h-dibenzo a,d-1-cyclohepten-5-ol, dibenzo b,f cyclohepten-1-ol, 5h-dibenzo-a,d-cyclohepten-5-ol, 5-hydrodibenzo a,d 7 annulen-5-ol
PubChem CID 82577
IUPAC navn 11H-dibenzo[1,2-a
SMIL C1=CC=C2C(C3=CC=CC=C3C=CC2=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzosuberenol
Smeltepunkt 125°C to 127°C
Mængde 5 g
Beilstein 1957458
Formel vægt 208.26
Procent renhed 96%