Få mere at vide
Dibenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzofuran |
| CAS | 132-64-9 |
| Molekylær formel | C12 H8 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Dibenzofuran, 2,2'-Biphenylene oxide, 2,2'-Biphenylylene oxide, Dibenzo[b,d]furan, Diphenylene oxide, NSC 1245, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diyl oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H |
| SMIL | o1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | Dibenzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0575 |