missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dibenzofuran, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 80°C to 82°C (External MSDS) |
| Tæthed | 1.3 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00004968 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Dibenzofuran, Diphenylene oxide, Dibenzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?