Få mere at vide
Dibenzofuran, 98%
Artikelnummer. 11417847
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417847 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11417847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16521.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 132-64-9 | C12H8O | 168,20 g/mol
Anvendelser til GC (gaschromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse. Dibenzofuran som modelsubstrat i dyrkningsprocedurer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ansøgninger til GC (gaschromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse. Dibenzofuran som modelsubstrat i dyrkningsprocedurer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand(< 1 mg/ml). Opløselig i upolære organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzofuran
CAS 132-64-9
Smeltepunkt 78 °C til 83 °C
Tæthed 1.3
Kogepunkt 287 °C til 289 °C
Flammepunkt 130 °C
Molekylær formel C12H8O
MDL nummer MFCD00004968
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Beilstein 121100
Synonym dibenzo b,d furan, diphenylene oxide, 2,2 '-biphenylene oxide, 2,2 '-biphenylylene oxide, dibenzofurans
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand (<1 mg/ml). Opløseligt i upolare organiske opløsningsmidler.
InChI nøgle TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
SMIL O1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC navn dibenzofuran
Molekylvægt (g/mol) 168.20
PubChem CID 568
ChEBI CHEBI:28145
Formel vægt 168.2
Procent renhed 98%