Få mere at vide
Dibenzofuran, 98%
Beskrivelse
Anvendelser til GC (gaschromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse. Dibenzofuran som modelsubstrat i dyrkningsprocedurer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger til GC (gaschromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse. Dibenzofuran som modelsubstrat i dyrkningsprocedurer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand(< 1 mg/ml). Opløselig i upolære organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzofuran |
| Smeltepunkt | 78 °C til 83 °C |
| Tæthed | 1.3 |
| Kogepunkt | 287 °C til 289 °C |
| Flammepunkt | 130 °C (266 °F) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 121100 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand (<1 mg/ml). Opløseligt i upolare organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 168.2 |
| Vis mere |