Få mere at vide
Dibenzofuran, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384519
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384519 25 g 25g
11394519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16521.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 132-64-9 | C12H8O | 168.195 g/mol
Anvendelser til GC (gaschromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse. Dibenzofuran som modelsubstrat i dyrkningsprocedurer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ansøgninger til GC (gaschromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse. Dibenzofuran som modelsubstrat i dyrkningsprocedurer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand(< 1 mg/ml). Opløselig i upolære organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-64-9
Molekylær formel C12H8O
Molekylvægt (g/mol) 168.195
MDL nummer MFCD00004968
InChI nøgle TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo b,d furan, diphenylene oxide, 2,2'-biphenylene oxide, 2,2'-biphenylylene oxide, dibenzofurans, dibenzol b,d furan, dibenzofurane, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl oxide
PubChem CID 568
ChEBI CHEBI:28145
IUPAC navn dibenzofuran
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzofuran
Smeltepunkt 78°C to 83°C
Tæthed 1.3
Kogepunkt 287°C to 289°C
Flammepunkt 130°C (266°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 121100
Opløselighedsinformation Insoluble in wate(<1mg/mL). Soluble in nonpolar organic solvents.
Formel vægt 168.2
Procent renhed 98%