Få mere at vide
Dibenzofuran-4-boronsyre, 98+%
Artikelnummer. 11399805
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399805 5 g 5g
11389805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19830.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 100124-06-9 | C12H9BO3 | 212,011 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100124-06-9
Molekylær formel C12H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 212.011
MDL nummer MFCD00092336
InChI nøgle ZXHUJRZYLRVVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzofuran-4-boronic acid, dibenzo b,d furan-4-ylboronic acid, 4-dibenzofuranyl boronic acid, 4-dibenzofuranboronic acid, 4-dibenzofuranboronicacid, 4-dibenzofuranylboronic acid, boronic acid, 4-dibenzofuranyl, dibenzo b,d furan-4-boronic acid, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid
PubChem CID 2734328
IUPAC navn dibenzofuran-4-ylboronsyre
SMIL B(C1=C2C(=CC=C1)C3=CC=CC=C3O2)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzofuran-4-boronic acid
Smeltepunkt 286 °C til 291 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1645426
Formel vægt 212.01
Procent renhed ≥98%