Få mere at vide
Dibenzo-p-dioxin-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo-p-dioxin-d8 |
| CAS | 69699-83-8 |
| Molekylær formel | C12 2H8 O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Dibenzo[b,e][1,4 ]dioxin-1,2,3,4,6,7,8,9-d8 (9 CI), Dibenzo-p-dioxin D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H8O2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2Oc3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3Oc2c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,6,7,8,9-octadeuteriodibenzo-p-dioxin |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.24 |
| Formel vægt | 192.1026 g/mol |
| Vis mere |