Få mere at vide
Dibenzo[de,qr]naphthacene-9,14-dione, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo[de,qr]naphthacene-9,14-dione |
| CAS | 169828-20-0 |
| Molekylær formel | C24H12O2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H12O2/c25-23-15-7-1-2-8-16(15)24(26)22-18-10-4-6-14-12-11-13-5-3-9-17(21(22)23)19(13)20(14)18/h1-12H |
| SMIL | O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1c4cccc5ccc6cccc3c6c45 |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.35 |