Få mere at vide
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-[10H]one, TRC
Artikelnummer. 30005502
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005502 5 g
17970785 1 g
17901025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005502 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4169535G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3159-07-7
Molekylær formel C13 H9 N O S
Molekylvægt (g/mol) 227.28
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP)
IUPAC navn 5H-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-one
SMIL O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
Formel vægt 227.0405
Procent renhed >95%