Få mere at vide
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine, Mikromol™
Beskrivelse
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine |
| CAS | 5786-26-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H10 N2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-amino- (7CI,8CI), NSC 651216, Quetiapine Fumarate Imp. U (EP), Quetiapine Fumarate Impurity U, Quetiapine Impurity U |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2S/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)15-13/h1-8H,(H2,14,15) |
| SMIL | NC1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC navn | benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-amine |
| Vis mere |