Få mere at vide
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17962606
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962606 100 mg
30049611 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
CAS 7-7-3159
Analyt- eller komponentnavne Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H9 N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP), Quetiapine Related Compound G, Quetiapine Fumarate Impurity G, Quetiapine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
SMIL O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn 5H-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 227.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 227,0405 g/mol