Få mere at vide
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one 5,5-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one 5,5-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one 5,5-Dioxide |
| CAS | 22871-33-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one 5,5-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, 5,5-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO3S/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)18(16,17)12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15) |
| SMIL | O=C1Nc2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 11,11-dioxo-5H-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-one |
| Vis mere |