Få mere at vide
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one 5,5-Dioxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051575
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051575 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051575 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.450025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one 5,5-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one 5,5-Dioxide
CAS 22871-33-6
Analyt- eller komponentnavne Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one 5,5-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H9 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, 5,5-dioxide
InChI formel InChI=1S/C13H9NO3S/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)18(16,17)12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
SMIL O=C1Nc2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13
IUPAC navn 11,11-dioxo-5H-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 259.2805
Mængde 25 mg
Formel vægt 259.0303 g/mol