Få mere at vide
Dibenzo[b,def]chrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo[a,h]pyrene |
| CAS | 189-64-0 |
| Molekylær formel | C24 H14 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dibenzo[b,def]chrysene, 3,4:8,9-Dibenzopyrene, Dibenzo[a,h]pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-12-22-20-8-4-2-6-16(20)14-18-10-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H |
| SMIL | c1ccc2c(c1)cc3ccc4c5ccccc5cc6ccc2c3c46 |
| IUPAC navn | Dibenz[a,h]pyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.37 |
| Formel vægt | 302.1096 |