Få mere at vide
Dibenzo[b,d]thiophene 5-oxide, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31032139
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31032139 5 g
31030876 100 g
31021267 250 mg
31020940 1 g
31020902 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31032139 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1241675g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b,d]thiophene 5-oxide
CAS 1013-23-6
Molekylær formel C12H8OS
MDL nummer MFCD00046902
Mængde 5 g
SMIL O=S1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Molekylvægt (g/mol) 200.26
Procent renhed 95%