Få mere at vide
Dibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide |
| CAS | 1016-05-3 |
| Molekylær formel | C12H8O2S |
| MDL nummer | MFCD00004970 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=S1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.26 |
| Procent renhed | 98% |