Få mere at vide
Dibenzo[b,d]thiophen-4-boronsyre, TRC
Artikelnummer. 30367611
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30367611 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30367611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417313100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b,d]thiophene-4-boronic acid
CAS 108847-20-7
Molekylær formel C12H9BO2S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
SMIL OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
IUPAC navn dibenzothiophen-4-ylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 228.08
Formel vægt 228.0416