Få mere at vide
Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3075881
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10462603
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01033CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 668983-97-9
Molekylær formel C12H9BO2S
Molekylvægt (g/mol) 228.072
MDL nummer MFCD01318982
InChI nøgle CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
PubChem CID 2794660
IUPAC navn dibenzothiophen-2-ylboronsyre
SMIL B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b, d]thiophen-2-ylboronic acid
Navn note May contain varying amounts of anhydride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 228.08
Procent renhed 95%