missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dibenzo[b,d]furan-3-amine, TRC

Artikelnummer. 30379890
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379890 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD418205500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b,d]furan-3-amine
CAS 4106-66-5
Molekylær formel C12H9NO
Mængde 500 mg
Synonym 3-Aminodibenzofuran, N-(3-Dibenzofuranyl)amine, NSC 89128
InChI formel InChI=1S/C12H9NO/c13-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)14-12(10)7-8/h1-7H,13H2
SMIL Nc1ccc2c(oc3ccccc23)c1
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Formel vægt 183.0684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.