Få mere at vide
Dibenzo[b,d]furan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo[b,d]furan-2-ol |
| CAS | 86-77-1 |
| Molekylær formel | C12 H8 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Hydroxydibenzofuran, 3-Hydroxybiphenylene Oxide, Dibenzo[b,d]furan-2-ol, NSC 10863 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O2/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,13H |
| SMIL | Oc1ccc2oc3ccccc3c2c1 |
| IUPAC navn | dibenzofuran-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.191 |
| Formel vægt | 184.052 |