Få mere at vide
Dibenzo[a,i]pyrene, TRC
Artikelnummer. 30007528
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007528 5 mg
30009314 100 mg
17952705 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007528 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4169855MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 189-55-9
Molekylær formel C24 H14
Molekylvægt (g/mol) 302.37
Synonym Benzo[rst]pentaphene, Benzo[rst]pentacene (7CI), 1,2:7,8-Dibenzpyrene, 3,4:9,10-Dibenzopyrene, Dibenzo[a,i]pyrene, Dibenzo[b,h]pyrene, NSC 87521, Dibenz[a,i]pyrene
IUPAC navn Dibenzo[a,i]pyrene
SMIL c1ccc2c(c1)cc3ccc4cc5ccccc5c6ccc2c3c46
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzo(A,I)Pyrene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-10-18-14-16-6-2-4-8-20(16)22-12-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H
Formel vægt 302.1096
Procent renhed >95%