Få mere at vide
Dibenzo[a,i]pyrene-d14, TRC
Artikelnummer. 30367908
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30367908 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30367908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41698725MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzo[a,i]pyrene-d14
CAS 158776-07-9
Molekylær formel C24 D14
Mængde 25 mg
Synonym Benzo[rst]pentaphene-d14 (9CI), Dibenzo[a,i]pyrene-d14, Dibenzo[a,i]pyrene D14
InChI formel InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-10-18-14-16-6-2-4-8-20(16)22-12-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c5c6c([2H])c([2H])c2c3c46
Molekylvægt (g/mol) 316.454
Formel vægt 316.197