missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dibenzo[a,e]pyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo(a,e)pyrene |
| CAS | 192-65-4 |
| Molekylær formel | C24 H14 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Naphtho[1,2,3,4-def]chrysene, 1,2:4,5-Dibenzopyrene, Dibenzo[3,4:6,7]pyrene, Dibenzo[a,e]pyrene, Dibenzo(a,e)pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14/c1-2-8-17-16(6-1)14-22-19-10-4-3-9-18(19)20-11-5-7-15-12-13-21(17)24(22)23(15)20/h1-14H |
| SMIL | c1ccc2c(c1)cc3c4ccccc4c5cccc6ccc2c3c56 |
| IUPAC navn | Dibenzo[a,e]pyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.37 |
| Formel vægt | 302.1096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?