Få mere at vide
Dibenzepin, TRC
Artikelnummer. 30134737
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134737 25 mg
30006192 5 mg
30006400 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41692025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4498-32-2
Molekylær formel C18 H21 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 295.38
Synonym Dibenzepine
IUPAC navn 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-11-methylbenzo[b][1,4]benzodiazepin-6-on
SMIL CN(C)CCN1C(=O)c2ccccc2N(C)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzepin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O/c1-19(2)12-13-21-17-11-7-6-10-16(17)20(3)15-9-5-4-8-14(15)18(21)22/h4-11H,12-13H2,1-3H3
Formel vægt 295.1685