Få mere at vide
Dibenzazepinone-d4 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzazepinone-d4 |
| CAS | 1189706-86-2 |
| Molekylær formel | C14 2H4 H7 N |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H/i1D,3D,5D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C=Cc3ccccc3Nc2c1[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetradeuterio-11H-benzo[b][1]benzazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.27 |
| Formel vægt | 197.1143 |